Learn More
3-(1H-imidazol-1-ilmetil)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1c5ro, 3-imidazolylmethyl benzaldehyde |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |