Learn More
3-(1-Pirrolil)-2-tiofenemetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15477177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477177 1 g 1 g
15487177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34243.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107073-27-8
Fórmula molecular C9H9NOS
Peso molecular (g/mol) 179.237
Número MDL MFCD00052578
Clave InChI SMSUHWYHSLZKHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrrol-1-yl thiophene-2-methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl-2-thienyl methanol, 3-pyrrol-1-ylthiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-pyrrol-1-yl thiophen-2-yl methanol, 3-1h-pyrrol-1-yl thien-2-yl methanol, 3-pyrrolyl-2-thienyl methan-1-ol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenemethanol, 3-1-pyrrolyl-2-thiophenyl methanol
PubChem CID 342464
Nombre IUPAC (3-pirrol-1-iltiofen-2-il)metanol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=C(SC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol
Punto de ebullición 104°C to 108°C (1.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 97%