Learn More
3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzaldehído, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3522468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347734 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002274 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347734 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC60604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Chemical Identifiers
CAS 179056-79-2
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD08669912
Clave InChI SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511755
Nombre IUPAC 3-(1-metilpirazol-3-il)benzaldehído
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 90%