Descripción
- Medios granulados
- Formulación por litro: Peptona de caseína [91079-40-2], 16 g, extracto de levadura [8013-01-2], 10 g, cloruro sódico [7647-14-5], 5 g
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Sólido |
| Tipo de medios | 2XYT deshidratado |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Formulación | 16 g/l de caseína peptona, 10 g/l de extracto de levadura, 5 g/l de cloruro sódico |
| Tipo de empaquetado | Balde de polietileno |
| Cantidad | 5 kg |