Learn More
(2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress
Código de producto. 16493878
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16493878
Marca: Medchem Express HY103641A
MedChemExpress (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2S)-Octyl-2-HG) is a modified form of S-isomer 2-Hydroxyglutarate.
(2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2S)-Octyl-2-HG) is a modified form of S-isomer 2-Hydroxyglutarate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Forma física Solid
CAS 1391194-64-1
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H24O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (2S)-Octyl-2-HG
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (384.13 mM)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)[C@@H](O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 260.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.