missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress

Código de producto. 16446607
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16446607

Marca: Medchem Express HY103641A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2S)-Octyl-2-HG) is a modified form of S-isomer 2-Hydroxyglutarate.

(2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2S)-Octyl-2-HG) is a modified form of S-isomer 2-Hydroxyglutarate.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (2S)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Forma física Solid
CAS 1391194-64-1
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H24O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (2S)-Octyl-2-HG
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (384.13 mM)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)[C@@H](O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 260.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado