missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate, MedChemExpress

Código de producto. 16462886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16462886 25 mg 25 miligramos
16483878 10 mg 10 miligramos
16441029 1 mg 1 miligramo
16436607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16462886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103641

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.

(2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate ((2R)-Octyl-2-HG) is a modified form of D-isomer 2-Hydroxyglutarate.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (2R)-Octyl-α-hydroxyglutarate
Forma física Solid
CAS 1391194-67-4
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H24O5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo (2R)-Octyl-2-HG
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (384.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCCCCCCC)[C@H](O)CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 260.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.33
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.