Learn More
Ezetimibe Diacetate, TRC
Código de producto. 30402551
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30402551 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30402551
Marca: Toronto Research Chemicals TRCE9750202MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ezetimibe Diacetate
CAS 163380-20-9
Fórmula molecular C28H25F2NO5
Cantidad 2 mg
Sinónimo (3R,4S)-3-[(3S)-3-(Acetyloxy)-3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-[4-(acetyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-2-azetidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C28H25F2NO5/c1-17(32)35-24-13-5-20(6-14-24)27-25(28(34)31(27)23-11-9-22(30)10-12-23)15-16-26(36-18(2)33)19-3-7-21(29)8-4-19/h3-14,25-27H,15-16H2,1-2H3/t25-,26-,27-/m1/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(OC(=O)C)cc3)c4ccc(F)cc4
Peso molecular (g/mol) 493.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.1701