Descripción
- Fabricada en polipropileno químicamente resistente
- Construcción sin grietas
- Acabado suave
- Contiene 2 l
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Achicador |
| Material | Polipropileno |
| Descripción | 220 mm de diámetro |
| Capacidad (métrico) | 2 l |
| Color | Blanco |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general de laboratorio |