Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 2D Tank Liner, ASI™ 26 film
Los revestimientos depósitos de un solo uso reducen los pasos de limpieza de los depósitos reutilizables.
Marca: Thermo Scientific™ B100037-I
Descripción
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
Especificaciones
| 200 L | |
| Almacenar a temperatura ambiente. | |
| 20 por caja | |
| Irradiada | |
| HyPerforma™ | |
| ASI™ 26 |
| Polietileno | |
| 55,9 x 91,4 cm (22 x 36 pulg.) | |
| SV30113 | |
| Temperatura ambiente | |
| 0 puertos | |
| Sin tubos |