Learn More
Abnova™ 293T Whole Cell Lysate (Denatured)
Código de producto. 16089645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16089645 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16089645
Marca: Abnova™ L151V1.100uL
Human Cell Line Lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Kidney
Descripción Whole cell lysate (denatured)
Tampón de lisis 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue).
Método de preparación Culture cells in 6-well plate to 80% confluent, remove media and then rinse with cold 1x PBS. Scrape cells off the plate surface and pipette cells into microcentrifuge tube to spin down the cells. Remove PBS and then lysis and resuspend cells with 205 ul 1X sample buffer. Mix well and heat at 90°C for 10 minutes, and then cooled rapidly.
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento In ready-to-use 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue).
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 100UL 293T whole cell lysate (denatured)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-mercaptoethanol