Learn More
3M™ Gafas de seguridad con lente de policarbonato serie 2840
Click to view available options
Tinción de lente:
Espejo
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad; gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Construcción, productos farmacéuticos |
| Color de marco | Plata |
| N.° por paquete | 20/paq. |
| Estilo de patillas | Longitud ajustable |
| Lens Material | Policarbonato |