Learn More
Code Corporation™ 2700 Inductive Charging Station
Click to view available options
Incluye:
Estación de carga inductiva 2700, cable USB
Estación de carga inductiva CR2700
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Keep your CR2700 charged with this inductive charging station.
- Inductive charging eliminates exposed metal and related contact failure caused by chemical wipe-downs.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Code Reader ™ 2700 Inductive Charging Station with 90 cm USB Cable |
| Altura (métrico) | 50.80 mm |
| Altura (imperial) | 2 in. |
| Anchura (métrico) | 228.60 mm |
| Anchura (imperial) | 9 in. |
| Fondo (métrico) | 203.20 mm |
| Fondo (imperial) | 8 in. |
| Para utilizar con (aplicación) | Asset Tracking, General Identification Healthcare, Laboratory, Manufacturing, Pharmaceutical |
| Incluye | Estación de carga inductiva 2700, cable USB |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Mostrar más |