missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Miz-1/ZBTB17 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18754559
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18754559 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18754559

Marca: R&D Systems AF3760SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Miz-1/ZBTB17 Polyclonal specifically detects Miz-1/ZBTB17 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Miz-1/ZBTB17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q13105
Alias de gen Miz-1, MIZ1, Myc-interacting zinc finger protein 1, mZ13, pHZ-67, ZBTB17, Zfp100, zinc finger and BTB domain containing 17, zinc finger and BTB domain-containing protein 17, Zinc finger protein 151, zinc finger protein 151 (pHZ-67), Zinc finger protein 60MIZ-1, ZNF151, ZNF151Myc-interacting Zn finger protein-1, ZNF60
Símbolos de los genes ZBTB17
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Miz-1 Met1-Ala188 Accession # Q13105
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7709
Especificidad de la prueba Detects endogenous human Miz-1 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.