Learn More
Fisherbrand™ Tapones de plástico de bloqueo Bacti-Caps
Código de producto. 11532662 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
11532662 Verde paquete de 50
11522662 Azul paquete de 50
11502662 Rojo paquete de 50
11592652 Blanco paquete de 50
11512662 Amarillo paquete de 50
5 options
Código de producto. 11532662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los tapones Bacti-Caps™ ofrecen un sellado positivo y firme de los tubos de cultivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investigación y de otro tipo.
  • Bacti-Caps™ para tubos de ensayo sin reborde
  • Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
  • Adecuados para los tubos de ensayo estándar de cualquier tamaño, se adaptan a los tubos sin reborde y a los de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm
  • Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
  • Los tapones Bacti-Caps™ están hechos de plástico virgen químicamente resistente, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, los álcalis, los alcoholes o los ésteres
  • Fomentan el crecimiento del cultivo
  • Codificado con color
  • Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de bloqueo antibacterias
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Plástico
Color Verde
Cantidad Paquete de 100
Tamaño (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo