Learn More
Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Mikromol™
Código de producto. 17941636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17941636 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17941636
Marca: Mikromol MM0330.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride
CAS 29275-88-5
Nombres de analitos o componentes Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tranexamic Acid Methyl Ester Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2.ClH/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8;/h7-8H,2-6,10H2,1H3;1H/t7-,8-;
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](CN)CC1
Nombre IUPAC methyl 4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylate;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 207.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.1026 g/mol