missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Protopine N-Oxide, Mikromol™
Descripción
Protopine N-Oxide
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Protopine N-Oxide |
| CAS | 87264-51-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Protopine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H19 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5',6'-g]azecin-13(5H)-one, 4,6,7,14-tetrahydro-5-methyl-, 5-oxide, Protopine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(23)5-4-13-7-18-19(26-10-25-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)27-11-24-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCc2cc3OCOc3cc2C(=O)Cc4ccc5OCOc5c4C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 369.37 |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?