Learn More
Perazine Sulphoxide, Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Descripción
Perazine Sulphoxide
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perazine Sulphoxide |
| CAS | 20627-44-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Perazine Sulphoxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Perazine Sulphoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide |
| Mostrar más |