Learn More
N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea, Mikromol™
Código de producto. 30052298
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052298 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052298
Marca: Mikromol MM0265.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea
CAS 93596-91-9
Nombres de analitos o componentes N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Benzoyl-N'-(2-phenyl)butanoylurea
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O3/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)17(22)20-18(23)19-16(21)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,19,20,21,22,23)
SMILES CCC(C(=O)NC(=O)NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-phenylbutanoylcarbamoyl)benzamide
Peso molecular (g/mol) 310.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1317 g/mol