missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LF3, MedChemExpress

Código de producto. 16442746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16442746

Marca: Medchem Express HY101486

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity; has an IC50 of 1.65 μM.

LF3 is an antagonist of the β-Catenin/TCF4 interaction with antitumor activity

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LF3
CAS 664969-54-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N4O2S2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (600.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(N1CCN(C/C=C/C2=CC=CC=C2)CC1)NC3=CC=C(S(=O)(N)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 416.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.56
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado