Learn More
Indan-1-one (1-Indanone), Mikromol™
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Descripción
Indan-1-one (1-Indanone)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Indanone |
| CAS | 83-33-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Indanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H8 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-, 1-Indanone (8CI), Indanone (7CI), 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one, 1-Indone, 1-Oxobenzocyclopentane, 1H-Indan-1-one, 2,3-Dihydro-1-indenone, NSC 2581, α-Hydrindone, α-Indanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | O=C1CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihydroinden-1-one |
| Mostrar más |