missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Mikromol™
Descripción
Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate |
| CAS | 3517-51-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H36 O8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Hydrocortisone 11,17,21-Triacetate, Cortisol, triacetate (6CI,7CI,8CI), Hydrocortisone triacetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17,21-tris(acetyloxy)-, (11beta)-, (11beta)-11,17,21-Tris(acetyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 11beta,17alpha,21-triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36O8/c1-15(28)33-14-23(32)27(35-17(3)30)11-9-21-20-7-6-18-12-19(31)8-10-25(18,4)24(20)22(34-16(2)29)13-26(21,27)5/h12,20-22,24H,6-11,13-14H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-diacetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?