Learn More
Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Mikromol™
Código de producto. 17922536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17922536 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17922536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3495.020025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
CAS 70458-94-5
Nombres de analitos o componentes Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 Cl F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. G (EP), Pefloxacin Mesilate Imp. G (EP), 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity G, Pefloxacin Impurity G
SMILES CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O
Peso molecular (g/mol) 297.71
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.71 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.