Learn More
Loratadine EP Impurity C, Mikromol™
Código de producto. 30050117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
30050117 25 mg 25 miligramos
30051595 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 30050117
Marca: Mikromol MM0257.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Loratadine EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
CAS 165739-83-3
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H22 Cl2 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl 4-(4,8-Dichloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. C (EP), Loratadine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22Cl2N2O2/c1-2-28-22(27)26-11-8-14(9-12-26)20-17-6-4-16(23)13-15(17)3-5-18-19(24)7-10-25-21(18)20/h4,6-7,10,13H,2-3,5,8-9,11-12H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4c(Cl)ccnc24)CC1
Nombre IUPAC ethyl 4-(4,8-dichloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol) 417.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1058 g/mol