Learn More
9H-Thioxanthene, Mikromol™
Código de producto. 30049629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
30049629 25 mg 25 miligramos
30049913 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 30049629
Marca: Mikromol MM0125.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9H-Thioxanthene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioxanthene
CAS 261-31-4
Nombres de analitos o componentes Thioxanthene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H10 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
SMILES C1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC 9H-thioxanthene
Peso molecular (g/mol) 198.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0503 g/mol