Learn More
(5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone, Mikromol™
Código de producto. 30049395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049395 25 mg 25 miligramos
30050902 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049395 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3300.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
CAS 496031-57-3
Nombres de analitos o componentes (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 Cl F N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9-Allylidene-2-(trifluoromethyl)thioxanthene 10-Oxide, 2-Oxazolidinone, 5-(chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClFN2O3/c15-8-11-9-18(14(19)21-11)10-1-2-13(12(16)7-10)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1
SMILES Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CCl)OC3=O
Nombre IUPAC (5R)-5-(chloromethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Peso molecular (g/mol) 314.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.741 g/mol