missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™

Código de producto. 30049213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30049213 25 mg 25 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30049213

Marca: Mikromol MM1219.160025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
CAS 130793-26-9
Nombres de analitos o componentes (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H42 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, [3S-(3α,4β,6β)]- (9CI), [3S, 4R, 6S]-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Ro 43-2041, (3S,4R,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyl-tetrahydropyran-2-one, (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19-18-21(23)20(22(24)25-19)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1
Nombre IUPAC (3S,4R,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyloxan-2-one
Peso molecular (g/mol) 354.5671
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.3134 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.