Learn More
Ibuprofen EP Impurity M, Mikromol™
Código de producto. 30051597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051597 25 mg 25 miligramos
30049993 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051597 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.340025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ibuprofen EP Impurity M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 60057-62-7
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-Hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. M (EP), Ibuprofen Impurity M
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-9(2)8-10-4-6-11(7-5-10)13(3,16)12(14)15/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-hydroxy-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol) 222.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256 g/mol