Learn More
Tamsulosin EP Impurity C (as Hydrochloride), Mikromol™
Descripción
Tamsulosin EP Impurity C (as Hydrochloride)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 2724727-15-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O4 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tamsulosin Hydrochloride Imp. C (EP), Tamsulosin Imp. C (EP), 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[(2-phenoxyethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Tamsulosin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Tamsulosin Impurity C as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s2 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NCCOc2ccccc2)cc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-methoxy-5-[(2R)-2-(2-phenoxyethylamino)propyl]benzenesulfonamide;hydrochloride |
| Mostrar más |