Learn More
2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate, Mikromol™
Código de producto. 17983186
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
17983186 25 mg 25 miligramos
17902986 100 mg 100 miligramos
30460075 4 x 25 mg -
3 options
Código de producto. 17983186
Marca: Mikromol MM0265.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
CAS 2732673-27-5
Nombres de analitos o componentes 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C11 H15 N3 O . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Ethyl-2-phenalacetylguanidine Sulphate
Fórmula InChI InChI=1S/2C11H15N3O.H2O4S/c2*1-2-9(10(15)14-11(12)13)8-6-4-3-5-7-8;1-5(2,3)4/h2*3-7,9H,2H2,1H3,(H4,12,13,14,15);(H2,1,2,3,4)
SMILES CCC(C(=O)NC(=N)N)c1ccccc1.CCC(C(=O)NC(=N)N)c2ccccc2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC N-carbamimidoyl-2-phenylbutanamide;sulfuric acid
Peso molecular (g/mol) 508.59
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.2104 g/mol