Learn More
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Código de producto. 30051608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051608 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051608
Marca: Mikromol MM0885.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 93107-30-3
Nombres de analitos o componentes 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H9 F2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9F2NO3/c14-9-3-7-11(4-10(9)15)16(6-1-2-6)5-8(12(7)17)13(18)19/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(F)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 265.2123
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.055 g/mol