Learn More
Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Descripción
Pramipexole Dihydrochloride Monohydrate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pramipexole dihydrochloride monohydrate |
| CAS | 191217-81-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Pramipexole dihydrochloride monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 S . 2 Cl H . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pramipexole dihydrochloride monohydrate, (6S)-6-N-Propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine dihydrochloride monohydrate, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, hydrochloride, hydrate (1:2:1), (6S)-, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, dihydrochloride, monohydrate, (6S)- (9CI), 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, dihydrochloride, monohydrate, (S)-, Mirapex, Pramipexole dihydrochloride monohydrate, Sifrol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3S.2ClH.H2O/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1 |
| SMILES | O.Cl.Cl.CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6S)-6-N-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine;hydrate;dihydrochloride |
| Mostrar más |