missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Moxifloxacin Hydrochloride, Mikromol™

Código de producto. 17910506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17910506 250 mg 250 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17910506

Marca: Mikromol MM0885.000250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Moxifloxacin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Moxifloxacin hydrochloride
CAS 186826-86-8
Nombres de analitos o componentes Moxifloxacin hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H24 F N3 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Moxifloxacin Hydrochloride, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), (4aS-cis)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid monohydrochloride, Actira, Avalox, Avelox, BAY 12-8039, Lapinix, Moxifloxacin hydrochloride, Octegra
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1
SMILES Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O
Nombre IUPAC 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 437.89
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1518 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.