Learn More
Hydrocortisone Sodium Succinate, Mikromol™
Descripción
Hydrocortisone Sodium Succinate
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone Sodium Succinate |
| CAS | 125-04-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydrocortisone Sodium Succinate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C25 H33 O8 . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (11β)-, Cortisol, 21-(hydrogen succinate), monosodium salt (8CI), Cortisol, hydrogen succinate, sodium salt (7CI), Cortisol, succinate, sodium salt (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-, monosodium salt, (11β)- (9CI), A-HydroCort, Buccalsone, Corlan, Cortisol 21-sodium succinate, Cortisol hemisuccinate sodium salt, Cortisol sodium hemisuccinate, Cortisol sodium succinate, EF-Cortelan Soluble, Emi-Corlin, Flebocortid, Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt, Hydrocortisone 21-sodium succinate, Hydrocortisone 21-sodium succinide, Hydrocortisone 21-succinate sodium salt, Hydrocortisone hemisuccinate sodium salt, Hydrocortisone sodium 21-hemisuccinate, Hydrocortisone sodium hemisuccinate, Hydrocortisone sodium succinate, Intracort, Nordicort, Oralsone, Sodium 17-hydroxycorticosterone 21-succinate, Sodium hydrocortisone 21-hemisuccinate, Sodium hydrocortisone 21-succinate, Sodium hydrocortisone succinate, Solu-Cortef, Solu-Glyc, U 4905 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | sodium;4-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoate |
| Mostrar más |