Learn More
Fluindione, Mikromol™
Código de producto. 18052350
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18052350 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18052350
Marca: Mikromol MM3728.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fluindione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluindione
CAS 957-56-2
Nombres de analitos o componentes Fluindione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H9 F O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 2-(4-fluorophenyl)indene-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 240.23
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0587 g/mol