Learn More
Droxidopa, Mikromol™
Código de producto. 17953446
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. 17953446
Marca: Mikromol MM3786.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Droxidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-threo-Droxidopa
CAS 23651-95-8
Nombres de analitos o componentes L-threo-Droxidopa
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C9 H11 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βR)-, L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, L-threo- (8CI), (βR)-β,3-Dihydroxy-L-tyrosine, (-)-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, (2S,3R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, DOPS, Droxidopa, L-DOPS, L-Threodops, L-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, L-threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, L-threo-DOPS, L-threo-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, Northera, SM 5688, threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-serine, threo-Dopaserine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
SMILES N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropanoic acid
Peso molecular (g/mol) 213.19
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0637 g/mol