missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clomifene Citrate, Mikromol™

Código de producto. 17979979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17979979 250 mg 250 miligramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17979979

Marca: Mikromol MM0650.00

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Clomifene Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Clomiphene Citrate
CAS 50-41-9
Nombres de analitos o componentes Clomiphene Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H28 Cl N O . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Clomifene Citrate, Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) (8CI), Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (6CI,7CI), 2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine dihydrogen citrate, Chloramiphene, Clomid, Clomifeno, Clomiphene citrate, Clomiphene dihydrogen citrate, Clomivid, Clomphid, Clostilbegit, Clostilbegyt, Dyneric, Fertivet, Fertyl, Genozym, Ikaclomin, Ikaclomine, MRL 41, Mer 41, NSC 35770, Omifin, Pergotime, Racemic clomiphene citrate, Serophene, 1-[p-(beta-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1,2-diphenyl-2-chloroethylene citrate
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28ClNO.C6H8O7/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=C(Cl)c2ccccc2)c3ccccc3.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 598.08
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.2129 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.