Learn More
Ciclopirox Olamine, Mikromol™
Descripción
Ciclopirox Olamine
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ciclopirox olamine |
| CAS | 41621-49-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Ciclopirox olamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 . C2 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ciclopirox Olamine, 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone compd. with 2-aminoethanol (1:1), 2-Aminoethanol compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1), 1-Hydroxy-4-methyl-6-cyclohexyl-2-pyridinone ethanolamine salt, Batrafen, Brumixol, Ciclochem, Ciclopirox olamine, HOE 296, Loprox, Micoxolamina, Mycoster, NSC 336278, Terit, Ethanol, 2-amino-, compd. with 6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1) (9CI), Ciclopirox ethanolamine (1:1), Fungowas, Sebiprox, Selergo |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2 |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2.NCCO |
| Nombre IUPAC | 2-aminoethanol;6-cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2-one |
| Mostrar más |