Learn More
Hamilton™ Jeringa de 250 μl Gastight modelo 1725 LTN, aguja cementada, calibre 22s, 5,08 cm (2 in), estilo de punta 2
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 250 μl
- Tipo de jeringa – estanco a los gases
- Jeringas serie – 1700
- Terminación – Aguja cementada con punta Luer (LTN)
- Aguja – Aguja cementada
- Grosor – Calibre 22s
- Estilo de punta – 2
- Longitud de la aguja – 51 mm
- Trayectoria del líquido – SST, vidrio de borosilicato, PTFE
- Esterilizable en autoclave – No
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 500 psig (34,5 bar)
- Temperatura máxima – 50 °C / 122 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,091 pulg. (2,30 mm)
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,305 pulg. (7,75 mm)
- Diámetro interior de la aguja – 0,0059 pulg. (0,15 mm)
- Diámetro exterior de la aguja – 0,0283 pulg. (0,72 mm)
- Volumen muerto de aguja estándar – 1,13 μl
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | Calibre 22s |
| Tipo de producto | Serie 1700 |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |