Learn More
Hamilton™ 250 μL 700 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17884362
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
22 G
26s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Cono estriado
Extraíble
Unit Size:
cada uno
Code produit. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17884362 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17804262 26s G - Cono estriado cada uno
17814262 22 G Romo Cementada cada uno
17814422 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17884362
Marque: Hamilton™ CAL80730
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 250 μL.
Spécification
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material PTFE
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,091 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 2.30 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 725 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.