Learn More
Ratiolab™ Pipetas serológicas de 25 ml
Descripción
- Fabricados con poliestireno transparente
- Ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
- No tóxico y sin TSE/BSE
- Graduaciones en relieve negro permanentes
- Estériles y envasados individualmente, 200 por paquete
- Graduación negativa para capacidad adicional
- La precisión es ± 2–3 %
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | De ± 2 a 3 % |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Negro |
| Graduaciones | 0,25 mL |
| Tipo de graduación | Grabado |
| Graduaciones negativas | Sí |
| Cantidad | 200/paq. |
| Volumen (métrico) | 2,5 mL |
| Mostrar más |