Descripción
- El marcador de ADN de 25 bp está diseñado para cuantificar el ADN de doble cadena en un intervalo de 25 a 2500 bp. Consta de 13 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía, además de bandas de referencia en 2000, 150 y 25 bp para facilitar la orientación.
- El marcador de ADN de 25 bp es ideal para la separación de geles de agarosa del 1 % al 4 %.
- Fragmentos purificados mediante cromatografía con bandas nítidas y claras, que ofrecen resultados uniformes y fiables
- Diseñado teniendo en cuenta los micromatices Applied Biosystems: las bandas se han diseñado para funcionar con varias plataformas de micromatrices Applied Biosystems, incluidas las plataformas CytoScan, Axiom y OncoScan
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Marcador de ADN de 25 bp y 1 × 0,5 ml, almacenar a -20 °C • Tinte de carga de ADN 6X Orange de 1 × 0,5 ml, almacenar a -20 °C |
| Concentración | 6X |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | No |
| Intervalo de tamaños | 25 a 2500 bp |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, geles TBE, geles TBE-Urea |
| Cantidad | 50 μg |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Tipo de producto | Marcador de peso molecular |