Learn More
Sharpsafe™ Contenedor de residuos de 24 l de punzantes infecciosos para incineración
Descripción
- La amplia apertura horizontal garantiza una eliminación fácil de objetos de gran tamaño y permite un llenado proporcionalmente mayor que las aperturas de tipo de alimentación vertical similares
- El gran volumen proporciona una mayor rentabilidad en áreas de uso de gran volumen
- Una tapa semitranslúcida y una línea de llenado visible ayudan a garantizar la seguridad del usuario al indicar claramente cuándo se alcanza la línea de llenado
- La solapa pivotante garantiza una eliminación segura
- La etiqueta en el molde ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
- Función de cierre temporal y final
- Ensamblaje sencillo de 4 clics
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 24 L |
| Certificaciones/conformidad | UN 3291, BS EN ISO 23907:2012 |
| Color del tapón | Amarillo semitranslúcido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 335 x 230 x 450 mm |
| Incluye | Tapón |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos punzantes y contaminados |