Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado Ministat 240 w
Código de producto. 13331809
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
516 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13331809 516 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13331809 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2016.0006.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de refrigeración más pequeños del mundo, que se pueden colocar en una vitrina de gases de laboratorio o en una planta técnica. Los Ministats son pequeños, pero ofrecen un rendimiento suficiente para el control de fotómetros, refractómetros, viscómetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción, miniplantas.
Ministat 240w con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -45 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,6kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,55kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Capacidad calorífica: 1,8/2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 22 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 16 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: De 220 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz. Con refrigerante natural
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 100 °C a 0,6 kW, 20 °C a 0,6 kW, 0 °C a 0,55 °CkW, a 10 °C a 0,42 °CkW, a 20 °C (a 0,35 k)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -45 °C a +200 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica De 1,8 a 2,1 kW
Modelo Ministat 240 W
Capacidad de la bomba 22 L/min; presión de 0,7 bar, 16 L/min; succión de 0,4 bar
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 516 mm
Peso (métrico) 41 kg
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz