Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado Ministat 240
Código de producto. 13371759
Change view
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
13371759 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 13371759
Marca: HUBER 2016.0005.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de refrigeración más pequeños del mundo, que se pueden colocar en una vitrina de gases de laboratorio o en una planta técnica. Los Ministats son pequeños, pero ofrecen un rendimiento suficiente para el control de fotómetros, refractómetros, viscómetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción, miniplantas.
Sus pequeñas dimensiones permiten colocar los Ministats en lugares con espacio muy reducido, por ejemplo, una campana extractora de laboratorio o el interior de una planta técnica. A pesar de su tamaño reducido, los sistemas están completamente equipados y ofrecen el rendimiento suficiente para controlar la temperatura de fotómetros, refractómetros, viscosímetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción y mini-plantas. La apertura del baño permite que los objetos sean termorregulados directamente en un baño termostático. Una potente bomba de presión/succión con una velocidad de rotación infinitamente controlada garantiza una circulación óptima. La presión máxima también se puede regular mediante un sensor de presión opcional, lo que significa que los aparatos y reactores de vidrio sensibles pueden ser protegidos de forma segura contra roturas. Además, los Ministats ofrecen de serie el controlador Pilot ONE de nivel «profesional» con una pantalla TFT a color y una cómoda guía para el operario. Hay disponibles conexiones analógicas conforme a NAMUR mediante el módulo opcional Com.G@te para que los Ministats se puedan integrar en los sistemas de control de plantas y procesos.
Ministat 240 con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -45 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,6kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,55kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Capacidad calorífica: De 1,8 a 2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 22 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 16 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: De 220 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz. Con refrigerante natural
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 100 °C a 0,6 kW, 20 °C a 0,6 kW, 0 °C a 0,55 °CkW, a 10 °C a 0,42 °CkW, a 20 °C (a 0,35 kW)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -45 °C a +200 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica De 1,8 a 2,1 kW
Modelo Ministat 240
Capacidad de la bomba 22 L/min; presión de 0,7 bar, 16 L/min; succión de 0,4 bar
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 516 mm
Peso (métrico) 41 kg
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz