Learn More
Thermo Scientific™ 24-colocar rotadores de ángulo fijo con cubiertas
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor de microlitros |
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| RCF máx. | 21.890 x g |
| Vel. máx | 15.000 rpm |
| Ángulo | 45 ° |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |