Learn More
Falcon™ Sistemas de insertos de cultivo celular multipocillos de 24 pocillos FluoroBlok™
Tienda Corning Productos
Descripción
El sistema de inserción Corning FluoroBlok está fabricado con una membrana PET hermética exclusiva que bloquea eficazmente la transmisión de la luz a partir de 400-700 nm. La fluorescencia de células o compuestos marcados presentes en la cámara superior del sistema de inserto está bloqueada de la detección en la cámara inferior por la membrana teñida intermedia. Una vez que las células o compuestos marcados con fluorescencia pasan a través de la membrana, ya no están protegidos de la fuente de luz y se detectan fácilmente con un lector de placas de fluorescencia de lectura inferior. El amplio rango de bloqueo de la membrana Corning FluoroBlok permite la flexibilidad de elegir una variedad de fluoróforos para quimiotaxis, migración celular, invasión de células tumorales o bacterianas, extravasación de leucocitos, señalización celular, toxicidad y estudios de permeabilidad para biodisponibilidad oral y ensayos de absorción (por ejemplo, células Caco-2).
- Ahorre tiempo y trabajo gracias a la detección de fluorescencia automatizada
- Elimine la manipulación de insertos celulares — Obtenga una rápida recopilación de datos sin necesidad de lavado de placas o raspado y recuento de células manuales. Migración gráfica de células y moléculas en tiempo real sin desmontar ni destruir el inserto
- Aumente el procesamiento de muestras — Automatice muchos de los ensayos celulares basados en membranas más utilizados y aumente la eficiencia, productividad y rendimiento de estos ensayos en el proceso de descubrimiento de fármacos
- Manipule 24 insertos simultáneamente — Los 24 pocillos forman parte de una sola unidad que es compatible con las placas de 24 pocillos y con la bandeja de alimentación Falcon
- Cada inserto tiene un puerto de muestreo generoso y compatible con la automatización. Cuando se utiliza con placas de 24 pocillos Falcon, los usuarios pueden muestrear por encima y por debajo de la membrana con puntas de pipeta estándar de 200 µl o 1000 µl o puntas de manipulación de fluidos automatizada.
Información de órdenes
Disponibles en tamaños de poro de 3 μ y 8 μm. Sistema de inserto Multiwell de 24 pocillos de una pieza (placa de inserto, placa de 24 pocillos o bandeja de alimentación de un solo pocillo y tapa) o insertos de cultivo celular individuales de 24 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
| Tipo | Sistema de inserción multipocillo |
| Número de pocillos | 24 |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de placas de fluorescencia o microscopio de fluorescencia invertido |
| N.º por caja | 5/Cajas de cartón |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Mostrar más |