Learn More
Applied Biosystems™ 3500xL Genetic Analyzer 24-Capillary Array, 50 cm
Código de producto. 16385322 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 matriz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16385322
Marca: Applied Biosystems™ 4404689
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se usa para el análisis de fragmentos y la secuenciación rápida de aplicaciones.
Los capilares sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 24 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Software Type Análisis de fragmentos
Longitud del capilar 50 cm
Contenido y almacenamiento Almacenar esta matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz de capilares dentro y fuera del instrumento, consulte la Guía del usuario del analizador genético Applied Biosystems 3500/3500xL.
Descripción Matriz de 24 capilares, capilares de 50 cm, tiempo de ejecución de 125 min., capilares sin revestimiento interno, análisis de fragmentos, análisis de calidad de las proteínas, aplicaciones de secuenciación, para su uso con analizador genético 3500xL, temperatura ambiente
Para utilizar con (aplicación) Análisis de calidad de las proteínas, análisis de fragmentos, secuenciación
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500xL
Longitud (métrico) 50 cm (capilar)
Tipo de producto Matriz de 24 capilares para analizador genético
Cantidad 1 matriz
Tiempo de actividad 125 min
Condiciones de envío Temperatura ambiente