Learn More
Hamilton™ Calibre 23s, aguja de cono Kel-F, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 2, 3 o 4, 6/paquete
Código de producto. 12396359
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
Calibre 23s
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
12396359 Calibre 23s paquete de 6
1 options
Código de producto. 12396359 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 775025
Las agujas cónicas Kel-F (KF) se pueden utilizar con conectores y jeringas con punta Luer (LT) y Luer Lock de PTFE (TLL). La longitud estándar de la aguja es de 51 mm. Las agujas de cono Kel-F (KF) están disponibles en prácticos paquetes de seis. Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados. Estas agujas están disponibles en calibre 10-31.
Hoja de especificaciones
  • Grosor – Calibre 23s
  • Estilo de punta – 2, 3 o 4
  • Longitud de la aguja – Longitud de aguja personalizada
  • Esterilizable en autoclave – Sí
  • Esterilizable en gas – Sí
  • Cantidad de ventas – Seis agujas por paquete
  • Cono – Kel-F
Spezifikation
Calibre de aguja Calibre 23s
Tipo de producto Agujas con cono Kel-F
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.