Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado Ministat 230 w
Código de producto. 13341599
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
476 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13341599 476 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 13341599 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2015.0007.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de refrigeración más pequeños del mundo, que se pueden colocar en una vitrina de gases de laboratorio o en una planta técnica. Los Ministats son pequeños, pero ofrecen un rendimiento suficiente para el control de fotómetros, refractómetros, viscómetros, aparatos de destilación, recipientes de reacción, miniplantas.
Ministat 230w con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -40 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (20 °C): 0,42kW
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 0,38kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Capacidad calorífica: De 1,6 a 2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 22 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 16 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: de 208 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz. Con refrigerante natural
Especificaciones
Capacidad de refrigeración 100 °C a 0,42 kW, 20 °C a 0,42 kW, de 0 °C a 0,38 °CkW, de 10 °C a 0,33 °CkW, a 20 °C (a 0,25 kW)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -40 °C a +200 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica de 1,6 a 2,1 kW
Modelo Ministat 230 W
Capacidad de la bomba 22 L/min; presión de 0,7 bar, 16 L/min; succión de 0,4 bar
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 255 mm
Altura (métrico) 476 mm
Peso (métrico) 36 kg
Tensión 208/240 V
Frecuencia 50/60 Hz